Kluczowe dokumenty
DWK986720
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20), screw cap, case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Synonim(y):
986720
About This Item
Polecane produkty
Materiały
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986720
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
pojemność
(20)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
- Rozmiar 20 ml
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego Wheaton 180 o niskiej zawartości potasu
- Zliczenia w tle są spójne i niskie; transmisja ultrafioletowa jest wysoka
- Wymiary (śr. x wys.): 28 mm x 61 mm (z nasadką)
Cechy i korzyści
- Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
- Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)