Merck
DWK74505-20
KIMBLE® fiolek scyntylacyjnych z dołączonym korkiem PP wyłożonym spienionym PE, szkło
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Synonim(y):
Fiolki scyntylacyjne KIMBLE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
with cap
opakowanie
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
producent / nazwa handlowa
Kimble® 74505-20
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (57 mm) (340 mm)
Pojemność fiolki
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
Szklane fiolki scyntylacyjne o pojemności 20 ml z dołączonymi nakrętkami. Fiolki zapakowane w tacki komórkowe z alfanumerycznymi współrzędnymi dla szybkiej i łatwej identyfikacji.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I o rozszerzalności 33.
  • Każda tacka zawiera 100 fiolek
  • Pięć tacek w opakowaniu, owiniętych folią termokurczliwą w celu zachowania czystości
  • Dołączone kapsle
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)