Kluczowe dokumenty
DWK74504-20
KIMBLE® fiolek scyntylacyjnych z dołączonym kapslem PP wyłożonym folią celulozową
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
with cap
opakowanie
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
producent / nazwa handlowa
Kimble® 74504-20
średnica butelki × wys.
(27 mm) (57 mm)
Pojemność fiolki
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
Szklane fiolki scyntylacyjne KIMBLE® to fiolki ze szkła borokrzemowego o pojemności 20 ml z polipropylenowymi korkami, które są bezpiecznie przymocowane. Fiolki te są pakowane w tacki komórkowe z alfanumerycznymi współrzędnymi, co umożliwia szybką i łatwą identyfikację.
Cechy i korzyści
- Wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I o rozszerzalności 33.
- Każda tacka zawiera 100 fiolek
- Pięć tacek w opakowaniu, owiniętych folią termokurczliwą w celu zachowania czystości
- Dołączone kapsle
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)