Merck
D77206
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenedinitrile
97%
Synonim(y):
trans-1,4-Dicyano-2-butene, Dihydromucononitrile
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CH=CHCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.13
Beilstein:
1720228
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
flakes
mp
75-77 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Klucz InChI
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)