Przejdź do
D78008
1,6-Dicyanohexane
98%
Synonim(y):
Suberonitrile, Hexamethylene dicyanide, Octanedinitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NC(CH2)6CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-089-2
Beilstein/REAXYS Number:
1744365
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−3.5 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H12N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-6H2
InChI key
BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D79004D63809D41007
description
98%
description
98%
description
98%
description
96%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
−3.5 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−2-2.5 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
185 °C/15 mmHg (lit.)
bp
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
bp
87-90 °C/15 mmHg (lit.)
bp
243 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)