Przejdź do
8.15101
2,5-dimetylo-1,3,4-tiadiazol
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
248-473-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
61-64 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c(nnc1C)C
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-5-6-4(2)7-3/h1-2H3
InChI key
JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)