Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH=CHCOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-498-1
Beilstein/REAXYS Number:
743958
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
powder
mp
109-112 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI key
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 96% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form - | form liquid |
| mp 109-112 °C (lit.) | mp 40-43 °C (lit.) | mp 65-67 °C (lit.) | mp −50 °C (lit.) |
| functional group ketone, phenyl | functional group - | functional group phenyl, ether | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?