Merck
D60001
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dichlorocyclohexane
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt D60001, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4917 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
gęstość
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)