Kluczowe dokumenty
8.42141
Sigma-Aldrich
1,5-dichloropentan
for synthesis
Synonim(y):
1,5-Dichloropentane
Wybierz wielkość
25 ML
192,00 zł
100 ML
610,00 zł
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
192,00 zł
100 ML
610,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
211-053-6
NACRES:
NA.22
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ciśnienie pary
1.5 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-72 °C
temp. przejścia
flash point 26 °C
rozpuszczalność
0.125 g/L
gęstość
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Klucz InChI
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.103
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup