P35316
Diphenyl sulfide
98%
Synonim(y):
Phenyl sulfide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6327 (lit.)
tw
296 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
S(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup