Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2NH(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-869-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
169 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCNCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-5-8-6-3-4-7/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
OWKYZAGJTTTXOK-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?