Kluczowe dokumenty
D22606
Cadaverine
95%
Synonim(y):
1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentanediamine, Pentamethylenediamine
Wybierz wielkość
569,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
569,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
Klucz InChI
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?