Przejdź do
D18609
1,3-Diamino-2-propanol
95%
Synonim(y):
2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
559,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-474-2
Beilstein/REAXYS Number:
741859
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
40-44 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI key
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
  • 1,3-Diamino-2-propanol is a versatile bidentate diamine ligand which is used in the synthesis of a variety of organometallic compounds.
  • It is a precursor to synthesize the fluorogenic dsDNA binder, N1,N3-bis(4-amidinophenyl)propane-1,3-diamine (BAPPA).
  • It can also be used as a branching unit in the synthesis of peptide dendrimers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D236023326265690
description
95%
description
≥99%
description
purum, ≥96.5% (GC)
description
technical, ≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
≥99%
assay
≥96.5% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
40-44 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
liquid
form
solid
form
-
functional group
hydroxyl, amine
functional group
amine
functional group
amine, hydroxyl
functional group
amine
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diamino-2-propanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)