Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-463-7
Beilstein/REAXYS Number:
1758431
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
mp
42-46 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C19H41N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2/h20H,3-19H2,1-2H3
InChI key
SZEGKVHRCLBFKJ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?