Przejdź do
131202
Dihexylamine
97%
Synonim(y):
Bis(1-hexyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
686,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5]2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-588-4
Beilstein/REAXYS Number:
1738519
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.4 (vs air)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
192-195 °C (lit.)
density
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
InChI key
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Dihexylamine nitrosation rate was enhanced when the reaction was carried out in the presence of micelles containing bile acid conjugates and lecithin.
Application
Dihexylamine was used in the preparation of succinic acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihexylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)