D189006
4,N,N-Trimethylaniline
99%
Synonim(y):
4-Dimethylaminotoluene, N,N-Dimethyl-p-toluidine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
99%
Postać
liquid
granice wybuchowości
7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
tw
211 °C (lit.)
90-92 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Reproductive organs
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup