Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
870,00 zł
Cena katalogowa1160,00 złZaoszczędź 25%vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| refractive index n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547 | refractive index n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547 | refractive index n20/D 1.546 (lit.) | refractive index - |
| density 0.937 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.936 g/mL at 20 °C, 0.937 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.937 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.) | bp 211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.) | bp 211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,N,N-Trimethylaniline
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract,Blood
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?