Przejdź do
494208
N-Methyl-p-toluidine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
473,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-769-6
MDL number:
Assay:
98%
473,25 zł
Cena katalogowa631,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI key
QCIFLGSATTWUQJ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Methyl-p-toluidine is an aromatic secondary amine. It forms social isomers when encapsulated with a molecule of chloroform or benzene in a cylindrical capsule. 2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde undergoes mono-amination with N-methyl-p-toluidine to form a precursor for the preparation of pyrazolo[3,4-d]pyrimidines. It annelates with dimethyl acetylenedicarboxylate via formation of toluidine radical cation intermediate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
148601
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
refractive index
-
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
212 °C (lit.)
bp
-
functional group
amine
functional group
amine
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83.89 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
623-08-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)