Przejdź do
41690
4,N,N-Trimethylaniline
≥98.5% (GC)
Synonim(y):
4-Dimethylaminotoluene, N,N-Dimethyl-p-toluidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-805-4
Beilstein/REAXYS Number:
774409
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
liquid
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.936 g/mL at 20 °C, 0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
General description
4,N,N-Trimethylaniline is a N-methyl-N-alkylaniline. Its reaction with vinyl ether catalyzed by CuCl2 has been reported to afford tetrahydroquinolines. Its radical cation undergoes reaction with the anthracene radical anion and generation of electrogenerated chemiluminescence (ECL) has been observed.
Application
  • Charge-transfer complexes for redox polymerization: 4,N,N-Trimethylaniline used for on-demand amine/peroxide redox polymerization. This research offers a new perspective on the use of 4,N,N-Trimethylaniline in creating controlled polymer structures, which is crucial for various industrial and pharmaceutical applications (Garra et al., 2018).
Disclaimer
may discolor to yellowish-green on storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D18900641700177342
description
≥98.5% (GC)
description
99%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
97%
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.936 g/mL at 20 °C, 0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
refractive index
n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
90-92 °C/10 mmHg (lit.), 211 °C (lit.)
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,N,N-Trimethylaniline
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Narządy docelowe
Respiratory Tract,Blood
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)