Przejdź do
409928
N,N-Dimethyl-o-toluidine
99%
Synonim(y):
2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, N,N,2-Trimethylaniline, N,N,2-Trimethylbenzenamine, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
334,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-199-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
334,50 zł
Cena katalogowa446,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
76 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
JDEJGVSZUIJWBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Complexing ability of N,N-dimethyl-o-toluidine with iodine has been evaluated. Influence of tetramethylethylenediamine on the lithiation of o- and p-N,N-dimethyl-o-toluidine has been studied.
Application
N,N-Dimethyl-o-toluidine may be employed as starting reagent for the synthesis of roseoflavin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
494208461121185426
description
99%
description
98%
description
99%
description
≥99%
assay
99%
assay
98%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
powder, crystals or chunks
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.572 (lit.)
bp
76 °C/18 mmHg (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
bp
199-200 °C (lit.), 89-90 °C/11 mmHg (lit.)
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)