Przejdź do
8.20529
9,10-difenyloantracen
for synthesis
Synonim(y):
9,10-Diphenylanthracene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
762,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.42
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
216-105-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
247-252 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c(c(c4c(c2c5ccccc5)cccc4)c3ccccc3)cccc1
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
InChI key
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 247 °C
Melting range (upper value): ≤ 252 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1565078.075648.20970
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
mp
247-252 °C
mp
209-212 °C (lit.)
mp
203-206 °C
mp
>350 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9,10-difenyloantracen
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)