D12600
3,4-Diaminobenzoic acid
97%
Synonim(y):
4-Carboxy-o-phenylenediamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208-210 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Schiff base derivatives by reacting with substituted aldehydes and their corresponding metal complexes.
- Poly(2,5-benzimidazole) (ABPBI) polymer by reacting with methanesulfonic acid and P2O5.
- Pt-based Schiff base complexes applicable in H2O splitting reactions.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1