Merck
550868
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
97%
Wybierz wielkość
25 G
445,00 zł
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
445,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
175-178 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
InChI
1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-dichloro-6,7-dimetoksychinazolina może być stosowana jako reagent w przygotowywaniu następujących potencjalnych związków bioaktywnych:
  • 2-chloro-4,6,7-trimetoksychinazolina[1]
  • 2-chloro-6,7-dimetoksy-4(3H)-chinazolinon[1]
  • 2,4-diamino-6,7-dimetoksy chinazoliny[2]
  • 2-chloro-4-(3-bromoanilino)-6,7-dimetoksychinazolina[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Discovery of a 2, 4-diamino-7-aminoalkoxyquinazoline as a potent and selective inhibitor of histone lysine methyltransferase G9a.
Liu F, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(24), 7950-7953 (2009)
Antihypertensive 2-amino-4 (3H)-quinazolinones.
Hess HJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 11(1), 130-136 (1968)
A short and unequivocal synthesis of 5-aminotetrazolo[1,5-a]-quinazoline as a tricyclic analogue of 4-(3-bromoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline (PD 153035).
Bencteux E and Houssin R.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(4), 1375-1378 (1997)