Przejdź do
289647
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-aminobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
216-390-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
972238
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
339598564613D139459
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder and chunks
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
mp
208 °C (dec.) (lit.)
mp
211-215 °C (lit.)
mp
236-238 °C (lit.)
mp
241-243 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)