Merck
D105805
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-methylfuran
97%
Synonim(y):
2,3-dihydro-5-metylofuran, 2-metylo-4,5-dihydrofuran, 4,5-dihydro-2-metylofuran, 4,5-dihydrosylvan, 5-metylo-2,3-dihydrofuran
Wybierz wielkość
5 G
1070,00 zł
25 G
2254,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1070,00 zł
25 G
2254,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
103487
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CCCO1
InChI
1S/C5H8O/c1-5-3-2-4-6-5/h3H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
BGCWDXXJMUHZHE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)