Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 932,00 zł 792,20 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.51
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1691968
792,20 zł
Cena katalogowa932,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
optical activity
[α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform
mp
57-58 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C(OCc1ccccc1)[C@H]2OC=C[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]2OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H28O4/c1-4-10-22(11-5-1)18-28-21-26-27(31-20-24-14-8-3-9-15-24)25(16-17-29-26)30-19-23-12-6-2-7-13-23/h1-17,25-27H,18-21H2/t25-,26-,27+/m1/s1
InChI key
MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 96% |
| assay 97% | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 57-58 °C (lit.) | mp 53-55 °C (lit.) | mp 58-60 °C (lit.) |
| optical activity [α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform | optical activity [α]25/D −12°, c = 2 in ethanol | optical activity [α]21/D −7°, c = 1.9 in H2O |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?