Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 697,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-002-7
Beilstein/REAXYS Number:
3764305
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
mp
117-120 °C
functional group
tosylate
SMILES string
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI key
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyridinium p-toluenesulfonate is a mild and efficient catalyst for the formation and cleavage of acetals. This method has been adapted in the completely symmetric synthesis of tetrahydrolipstatin. It is also capable of selectively cleaving tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers in the presence of tert-butyldiphenlysilyl (TBDPS) ethers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay 98% | assay 95% | assay ≥96.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 117-120 °C | mp - | mp - | mp - |
| form crystals | form solid | form - | form powder |
| functional group tosylate | functional group tosylate | functional group tosylate | functional group sulfinic acid |
| grade puriss. | grade - | grade - | grade purum |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridinium p-toluenesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?