Merck
CDS025250
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl hydroxy(phenyl)acetate hydrochloride
AldrichCPR
Synonim(y):
1αH,5αH-Tropan-3α-ol, mandelinian (ester), chlorowodorek, Chlorowodorek homatropiny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22O3N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
Cl.N1([C@@H]2C[C@H](C[C@H]1CC2)OC(=O)C(O)c3ccccc3)C
InChI
InChI=1S/C4H3ClF4O2/c1-11-2(10)3(6,7)4(5,8)9/h1H3
Klucz InChI
FRMDDIJBLQNNTC-RDYJJYPNSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)