Merck
C88602
Sigma-Aldrich
Cyanoacetohydrazide
98%
Synonim(y):
Cyanoacetic hydrazide
Wybierz wielkość
25 G
366,00 zł
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
366,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
mp
108-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
NNC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5/h1,5H2,(H,6,7)
Klucz InChI
HPHBOJANXDKUQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S H Doss et al.
Archives of pharmacal research, 24(5), 377-384 (2001-11-06)
The reaction of either Digitoxin or Digoxin with cyanoacetic acid hydrazide gave the hydrazone derivatives 3a and 3b respectively. The reactivity of the latter products towards chemical reagents was studied to give heterocyclic derivatives with potential biological activities.
X M He et al.
Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography, 49 ( Pt 1), 10-22 (1993-01-01)
For molecular crystals, a procedure is proposed for interpreting experimentally determined atomic mean square anisotropic displacement parameters (ADPs) in terms of the overall molecular vibration together with internal vibrations with the assumption that the molecule consists of a set of
Soad A M El-Hawash et al.
Archiv der Pharmazie, 339(1), 14-23 (2006-01-18)
Two new acetylpyridinehydrazones derived from cyanoacetic acid hydrazide have been synthesized namely: cyanoacetic acid (1-pyridin-3 or 4-yl-ethylidene) hydrazides (1a,b). and some derived ring systems: 2-imino or 2-oxo-2H-chromenes (2a,b and 3a,b), substituted 2-thioxo-2,3-dihydrothiazoles (4a-d), substituted 2-thioxo-2,3-dihydro-6H-thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-ones (5a-d), substituted dihydrothiazoles (7a,b), and