Przejdź do
166375
Formic hydrazide
Synonim(y):
Formic acid hydrazide, Formylhydrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-867-9
Beilstein/REAXYS Number:
635759
MDL number:
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mp
52-57 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
[H]C(=O)NN
InChI
1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
InChI key
XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Formic hydrazide was used in the synthesis of 1,2,4-triazole derivatives. It was also used in the synthesis of new anticancer agent, 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(β-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
107425130443671460
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mp
52-57 °C (lit.)
mp
159-161 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine, hydrazine
functional group
amine, hydrazine
functional group
amine, hydrazine
functional group
amine, hydrazine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)