Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł 283,50 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 751,00 zł 563,25 zł |
Informacje o tej pozycji
283,50 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n
bp
121-122 °C (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C\C=C\CO
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 99% | description ≥98.5% | description 96% |
| assay 96% | assay 99% | assay ≥98.5% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.845 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.963 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.854 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| bp 121-122 °C (lit.) | bp 114-115 °C (lit.) | bp 96-98 °C (lit.) | bp 166-168 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?