Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 804,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
804,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
impurities
4% 3-chloro-1-butene
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC) | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay ~70% (GC) | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.923 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.931 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.096 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 84-85 °C (lit.) | bp 85-86 °C (lit.) | bp 102-104 °C/12 mmHg (lit.) | bp 108 °C/12 mmHg (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
23.0 °F
flash_point_c
-5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?