Przejdź do
224715
trans-3-Hexen-1-ol
97%
Synonim(y):
trans-3-Hexenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
231,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
751,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-193-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719713
MDL number:
Assay:
97%
231,75 zł
Cena katalogowa309,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
61-62 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
[H]\C(CC)=C(\[H])CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3+
InChI key
UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N
General description
trans-3-Hexen-1-ol (trans 3-Hexenol) stimulates the antennae of male H. cunea moths.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W435600132667W256218
description
97%
description
≥95%, stabilized
description
96%
description
≥95%, FCC, FG
assay
97%
assay
≥95%
assay
96%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
bp
61-62 °C/12 mmHg (lit.)
bp
61-62 °C/12 mmHg (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-3-Hexen-1-ol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)