Przejdź do
C86405
Crotyl bromide
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
Synonim(y):
trans-1-Bromo-2-butene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1361394
Assay:
85% (mixture of cis & trans)
Form:
liquid
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85% (mixture of cis & trans)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
density
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
Application
Crotyl bromide is a general organic reagent that can be used in the total synthesis of biologically important natural products and their derivatives such as (+)-artemisinin, plakortone E and (−)-horsfiline.
It can also be used to prepare analogs of deoxycyclitols, pentopyranoses, 6-deoxyhexoses, hexoses and pseudo-indoxyl derivatives.
Other Notes
remainder 3-bromo-1-butene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
377716249904274372
description
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
description
95%
description
technical grade, ~90%
description
95%, contains silver wool as stabilizer
assay
85% (mixture of cis & trans)
assay
95%
assay
~90%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
97-99 °C (lit.)
bp
111 °C/12 mmHg (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)