Merck
C67605
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
95%
Wybierz wielkość
10 G
413,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
413,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClN2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
160-163 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Clc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Klucz InChI
GUTWDZXWTKMXPI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)