Przejdź do
73659
1-(4-Chlorophenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
160,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
150981
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
160,50 zł
Cena katalogowa214,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
mp
76-79 °C
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
InChI key
UNEIHNMKASENIG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Htr3a(79246)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
800771550269110
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
liquid
mp
76-79 °C
mp
88-92 °C
mp
43-47 °C
mp
-
functional group
chloro
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
-
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)