Przejdź do
679135
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
97%
Synonim(y):
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
239,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12Cl2N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
239,25 zł
Cena katalogowa319,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
assay
97%
form
solid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
mp
243-247 °C
functional group
chloro
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
InChI key
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR232173659724580
description
97%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98.0% (GC)
description
95%
assay
97%
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
243-247 °C
mp
243-247 °C
mp
76-79 °C
mp
91-95 °C
form
solid
form
solid
form
crystals
form
solid
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
description
-
description
-
description
-
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)