Merck
C58606
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitroanisole
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
mp
70-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
ABEUJUYEUCCZQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)