Merck
C29207
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyl acetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.60
Beilstein:
1749681
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
92 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OCCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup