Merck
111961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl chloride
95%
Synonim(y):
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
Wybierz wielkość
100 G
144,00 zł
500 G
303,10 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
144,00 zł
500 G
303,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.03
Beilstein:
471558
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
bp
216-222 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC[1].
Reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene[2] and a tryptamine.[3]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tonic inhibition of thermoregulation in the decerebrate monkey (Saimiri sciureus).
J C Liu
Experimental neurology, 64(3), 632-648 (1979-06-01)
Synthetic Communications, 24, 2247-2247 (1994)
Tetrahedron, 50, 4087-4087 (1994)