Merck
C27808
Sigma-Aldrich
(3-Chlorophenyl)acetonitrile
99%
Synonim(y):
3-Chlorobenzyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.59
Beilstein:
2042965
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
tw
134-136 °C/10 mmHg (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Klucz InChI
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)