Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 142,00 zł 120,70 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-052-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
120,70 zł
Cena katalogowa142,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
131-132 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
InChI key
QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile was used in the preparation of:
- 1,4-bis[2-cyano-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)vinyl]benzene
- cyano-substituted distyrylbenzene derivative, novel n-type organic semiconductor
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?