Przejdź do
199192
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
167,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-053-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
167,25 zł
Cena katalogowa223,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6H,4H2
InChI key
JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
232963665495
description
97%
description
98%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.393
form
liquid
form
solid
form
-
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.154 g/mL at 25 °C
bp
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
bp
131-132 °C/20 mmHg (lit.)
bp
74-75 °C/33 mmHg
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)