Przejdź do
209392
3-Methoxyphenylacetonitrile
99%
Synonim(y):
3-Methoxybenzyl cyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-428-5
Beilstein/REAXYS Number:
1865539
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Assay:
99%
Form:
liquid
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-165 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
COc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5H2,1H3
InChI key
LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxyphenylacetonitrile was used in the synthesis of:
  • new immunogen for homovanillic acid
  • β,β′-cyclobisalkylated melatoninergic phenylalkylamides
  • α-sec-butyl-3-methoxy phenylacetonitrile, antispasmodic agent
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)