Merck
C121800
Sigma-Aldrich
L-Cysteine hydrochloride hydrate
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Wodzian L-cysteiny-HCl
Wybierz wielkość
5 G
99,60 zł
100 G
457,00 zł
99,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
99,60 zł
100 G
457,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.62 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
99,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
L-Cysteine hydrochloride hydrate, 99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]23/D +5.2°, c = 2 in 5 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
metody
affinity chromatography: suitable
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].[H]O[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Klucz InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Opis ogólny
L-Cysteine hydrochloride hydrate also known as L-Cysteine·HCl hydrate, is commonly used as a starting material in the synthesis of L-cysteine (alkylated, acidic, and alcoholic) derivatives. [1]
Zastosowanie
L-Cysteine hydrochloride hydrate is used as a standard solution to determine the quantity of thiol groups attached on mucoadhesiveness. [2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Cysteine based novel noncompetitive inhibitors of urease (s)?Distinctive inhibition susceptibility of microbial and plant ureases
Z Amtul
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14, 6737-6744 (2006)
Mucoadhesive thiolated chitosans as platforms for oral controlled drug delivery: synthesis and in vitro evaluation
M Roldo
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 57, 115-121 (2004)
Ana Odetth Quintana-Escobar et al.
Plants (Basel, Switzerland), 12(24) (2023-12-23)
Plant growth regulators (PGR) are essential for somatic embryogenesis (SE) in different species, and Coffea canephora is no exception. In our study model, previously, we have been able to elucidate the participation of various genes involved in SE by using
Shokouh Ahmadi et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (149) (2019-08-20)
The emerging role of the gut microbiome in several human diseases demands a breakthrough of new tools, techniques and technologies. Such improvements are needed to decipher the utilization of microbiome modulators for human health benefits. However, the large-scale screening and
Gerdt Müller et al.
Biotechnology for biofuels, 8, 187-187 (2015-11-27)
The emerging bioeconomy depends on improved methods for processing of lignocellulosic biomass to fuels and chemicals. Saccharification of lignocellulose to fermentable sugars is a key step in this regard where enzymatic catalysis plays an important role and is a major