Kluczowe dokumenty
1161509
USP
L-Cysteina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Wybierz wielkość
2040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2040,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cysteine
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
USP
rozpuszczalność
water: 100 g/L at 25 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Klucz InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)