Merck
C107
Sigma-Aldrich
Calcium acetylacetonate hydrate
99.95%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione calcium derivative, Ca(acac)2
About This Item
Wzór liniowy:
Ca(C5H7O2)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.29 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Formularz
solid
skład
Degree of hydration, ~0.5
przydatność reakcji
core: calcium
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ca]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ca.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
Klucz InChI
FFWWBMKQRYMOKA-SUKNRPLKSA-L
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)