Merck
484008
Sigma-Aldrich
Terbium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
2,4-Pentanedione terbium(III) derivative, Tb(acac)3, Terbium 2,4-pentanedionate
About This Item
Wzór liniowy:
Tb(C5H7O2)3 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
456.25 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
core: terbium
reagent type: catalyst
mp
127 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Tb](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Tb/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Klucz InChI
MRUSPMJZFLPYOU-KJVLTGTBSA-K
Zastosowanie
Used in the preparation of a new family of monoporphyrinates interesting for their photochemical and magnetic properties and synthetic applications.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1