Merck
C102601
Sigma-Aldrich
Cyclohexene sulfide
85%, technical grade
Synonim(y):
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane
Wybierz wielkość
5 G
447,00 zł
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
447,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)