Przejdź do
S1326
SB−3CT
≥98% (HPLC), matrix metalloproteinase MMP-2 and MMP-9 inhibitor, powder
Synonim(y):
2-[[(4-phenoxyphenyl)sulfonyl]methyl]-Thiirane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SB−3CT, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(=O)(CC1CS1)c2ccc(Oc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C15H14O3S2/c16-20(17,11-14-10-19-14)15-8-6-13(7-9-15)18-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10-11H2
InChI key
LSONWRHLFZYHIN-UHFFFAOYSA-N
Application
SB−3CT has been used as irreversible inhibitor of matrix metallopeptidase 9 (MMP9) in cell cultures to exclude reciprocal regulation.
Biochem/physiol Actions
SB−3CT is a potent matrix metalloproteinase MMP-2 and MMP-9 inhibitor.
SB-3CT is a potent matrix metalloproteinase MMP-2 and MMP-9 inhibitor. Matrix metalloproteinases (MMPs) are involved in a number of activities including angiogenesis and embryogenesis. In particular, gelatinases A (MMP-2) and B (MMP-9), are thought to facilitate tumor metastasis. SB-3CT exhibits a covalent mechanism based behavior in inhibition of MMP-2 and MMP-9. This inhibitor appears to have similarity to TIMP-1 and TIMP-2 in the slow-binding component of inhibition. SB-3CT has been shown to directly bind to the zinc in the catalytic site of MMP-2. SB-3CT does not affect the activities of MMP-1 (Ki = 206 μM) MMP-3 (Ki = 15 μM), or MMP-7 (Ki = 96 μM).
Legal Information
Sold under license of U.S. Patent 6,703,415.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1108SML1205SML0210
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)